Läs mer
Justrite™ Trumnyckel
Beskrivning
- Passar många 2- eller 0,75-tums stungstilar som ofta används på trummor
- Tillverkad av mässingslegering
- Gnistanfri och korrosivresistent
- Handskyddande designhandtag
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Trumnyckel |
| Beskrivning | Handskyddande handtag |
| För användning med (utrustning) | Någon av sju växelvis 2 eller 0,75 tum Stilar som ofta används på öppna trumstoppsburkar |
| Material | Mässingslegering |
| Höjd (engelska) | 10 tum |
| Höjd (metrisk) | 25.4 cm |