Läs mer
Justrite™ Drum Cradle
Produktkod. 11950055
Change view
Bärande kapacitet (engelska):
600 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bärande kapacitet (engelska) Förpackningsstorlek
11950055 600 pund Varje
1 options
Produktkod. 11950055 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 08800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For easily moving and securing 55 gal. (208L) drums
Loading bar grips drum before shifting it into horizontal position. Four wheels let you roll drum directly into safety cabinet capable of holding horizontally placed drums.
  • Loading bar grips drum chime before shifting it smoothly into horizontal position
  • Four wheels allow drum to be rolled directly into safety cabinet for horizontally placed drums
  • Load Capacity: 600 lb. (272kg)
Specifikationer
Typ Drum Cradle
Håller 1 Drum (55 gal.)
Bärande kapacitet (engelska) 600 pund
Bärande kapacitet (metrisk) 272 kg
Material Steel
Diameter (engelska) 35.5 in.
Diameter (metrisk) 90.17 cm
Mått (L x B) 37.75 x 22.5 in. (96 x 57.15 cm)
För användning med (applikation) Easy moving and secure setup
Inkluderar Four wheels
Längd (engelska) 37.75 in.
Längd (metrisk) 96 cm
Bredd (engelska) 22.5 in.
Bredd (metrisk) 57.15 cm