Läs mer
Justrite™ Trumsäkerhetstrattar
Produktkod. p-129527
Inkluderar:
32 tum Flamskydd, självstängande lock
6 tums flamskydd, självstängande lock
Kapacitet (metrisk):
9,8 l
32 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Trummat avfall ska alltid märkas och förvaras korrekt. Separera alltid inkompatibelt avfall för att undvika kemiska reaktioner eller explosioner.
Produktkod. 12716055
Brand: Justrite™ 08205
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trummat avfall ska alltid märkas och förvaras korrekt. Separera alltid inkompatibelt avfall för att undvika kemiska reaktioner eller explosioner.
Förhindra farligt spill vid överföring av brandfarliga vätskor
  • Stora trattar har en öppning på 10,75 tum (27 cm) och 2,6 gal. (9,8L) kapacitet
  • Passar 2 tum. (5 cm) propp på 30 och 55 gal. (114 och 208L) fat
  • Finns med flamskydd i mässing som absorberar och avleder värme och förhindrar externa antändningskällor från att nå truminnehållet
  • Galvaniserat stål med slitstark epoxipulverlackerad finish
  • Det gångjärnsförsedda, hållsöppna locket inkluderar smältlänk som smälter vid 74 C (°165 F) °och stänger locket för att släcka brand
  • Trattar rymmer hänglås (ingår ej)
Certifikat
FM godkänd.
Uppfyllande
Uppfyll EPA- och OSHA-kraven.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FM, EPA och OSHA
Produkttyp Trumtratt
Beskrivning Håll öppet
Kapacitet (metrisk) 32 l
För användning med (utrustning) För brandfarliga vätskor
Material Stål (galvaniserat)
Inkluderar 32 tum Flamskydd, självstängande lock