Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Accumulation Center Ramp Accessory
Produktkod. 12931415
Material:
Polyeten
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12931415
Brand: Justrite™ 28687
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Offers added convenience when loading and unloading
  • Place ramp anywhere on accumulation centers size 2-drum or larger
  • Load and unload heavy drum with ease
  • Anti-skid ribs provide maximum safety
  • Outside diameter: 48 × 33 × 6.25 in. (1.2m × .8m × 15.8cm)
  • 41 lb. (19kg)
Specifikationer
Färg Black
Material Polyeten
Typ Ramp
För användning med (applikation) For accumulation centers
För användning med (utrustning) 2 drums
Bärande kapacitet (engelska) 1000 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 454 kg
Bredd (engelska) 48 in.
Bredd (metrisk) 121.9 cm
Höjd (engelska) 6.25 in.
Höjd (metrisk) 15.8 cm
Djup (engelska) 33 in.
Djup (metriskt) 83.8 cm
Vikt (engelska) 41 lb.
Vikt (metrisk) 18.5 kg