Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Collection Center
Produktkod. p-4367682
Kapacitet (engelska):
66 gal.
180 gal.
Håller:
2 x 55-gallons fat
55-gallons fat
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12911425
Brand: Justrite™ 28683
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All-weather construction stands up to the harshest environments
  • Large opening for easy loading and empty bases nest for storage
  • 100% recycled polyethylene
  • Color: Black
Single Drum Collection
  • Accommodates one 208.2L (55 gal.) drum
  • Sump Capacity: 250L (66 gal.)
  • Dimensions (Dia. x H): 83.8 x 80.6cm (33 x 31.75 in.)
Double Drum Collection
  • Accommodates two 208.2L (55 gal.) drums
  • Dual covers can be opened separately or closed together and locked
  • Forklift channels for relocating
  • Sump Capacity: 681L (180 gal.)
  • Dimensions (L x W x H): 152.4 x 99.1 x 119.4 cm (60 x 39 x 47 in.)
Certifikat
UL, UL Environmental
Uppfyllande
EPA, OSHA, SPCC
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SPCC, EPA, OSHA, UL
Färg Black
Kapacitet (engelska) 180 gal.
Kapacitet (metrisk) 681 L
Material Polyethylene
Typ Double Drum Collection Center
För användning med (applikation) Easy loading and empty bases nest for storage
Håller 2 x 55-gallons fat
Bredd (engelska) 60 in.
Bredd (metrisk) 152.4 cm
Höjd (engelska) 47 in.
Höjd (metrisk) 119.4 cm
Diameter (engelska) 39 in.
Diameter (metrisk) 99.1 cm