Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ DrumSheds™
Produktkod. 11969395
Change view
Håller:
4 trummor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller unitSize
11969395 4 trummor Varje
1 options
Produktkod. 11969395 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 28676
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Outdoor weather-resistant DrumSheds offer high performance spill control
DrumSheds feature a robust design made of 55% recycled polyethylene with convenient roll top doors allowing access from front or rear.
  • Forklift pockets front and back make it easy to relocate empty sheds
  • The EPA/SPCC compliant leak proof pallet sump features thick, durable deck grating which removes for easy inspection and clean up of spills
  • 52 in. (132cm) wide door opening makes it easy to store palletized loads
  • Spacious interior offers ample headspace to accommodate working operations with funnels or pumps
  • Safety features include grounding capability and integral anchor bolt locations for wind resistance
  • Molded in lugs accept optional padlocks for security
  • Black pallet ramp features 100% recycled materials
Beställningsinfo
Ships fully assembled.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SPCC, EPA, NFPA, OSHA
Färg Yellow/Black
Kapacitet (engelska) 79 gal.
Kapacitet (metrisk) 299 L
Material Polyethylene
Typ Drum Storage Shed
För användning med (applikation) Offer high performance spill control
Håller 4 trummor
Inkluderar Roll top door
Bärande kapacitet (engelska) 5000 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 2268 kg
Bredd (engelska) 60.75 in.
Bredd (metrisk) 154.3 cm
Höjd (engelska) 75.25 in.
Höjd (metrisk) 191.13 cm
Djup (engelska) 60.5 in.
Djup (metriskt) 153.67 cm
Vikt (engelska) 343 lb.
Vikt (metrisk) 155.5 kg