Läs mer
Justrite™ EcoPolyblend Drumshed Tillbehör: Trumramper
Material:
Polyeten
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Polyeten |
| Typ | Trumramp |
| För användning med (utrustning) | 2 till 4 trummor EcoPolyBlend™ Trumskjul™ |
| Bärande kapacitet (engelska) | 1000 lb. |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 454 kg |
| Bredd (engelska) | 48 tum |
| Bredd (metrisk) | 121.92 cm |
| Höjd (engelska) | 11,25 tum |
| Höjd (metrisk) | 28.57 cm |
| Visa mer |