Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Low Line pallar
Produktkod. 11989395
Djup (engelska):
45 tum
55 tum.
Håller:
2 trummor
4 trummor
Bärande kapacitet (engelska):
2500 pund
5000 pund
Vikt (engelska):
68 pund
89 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11989395
Brand: Justrite™ 28672
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För pumpning eller avfallsinsamling
  • Compliant, large sump and big footprint accepts drums, pails and more
  • Grates remove for easy sump cleaning
  • Made of 100% recycled polyethylene
  • Super low 9 in. (22.9cm) comfortable ergonomic working height
Uppfyllande
Uppfyller eller överstiger EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 den enhetliga brandkoden 60.3.2.10; Internationell brandkod 2704.2.3; Överensstämmer med förebyggande, kontroll och motåtgärder (SPCC); NFPA 30 9.13.1 och OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SPCC, EPA, NFPA, OSHA
Färg Black
Kapacitet (engelska) 65 gal.
Kapacitet (metrisk) 254 L
Material Polyethylene
Typ Containment Platform
För användning med (applikation) Pumping operations or waste collection activities
Håller 2 trummor
Bärande kapacitet (engelska) 2500 pund
Bärande kapacitet (metrisk) 1134 kg
Bredd (engelska) 55 in.
Bredd (metrisk) 139.7 cm
Höjd (engelska) 9 in.
Höjd (metrisk) 22.9 cm
Djup (engelska) 45 tum
Djup (metriskt) 114.3 cm
Vikt (engelska) 68 pund
Vikt (metrisk) 31 kg