Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Low Line pallar
Produktkod. 11999395
Change view
Djup (engelska):
45 tum
55 tum.
Håller:
2 trummor
4 trummor
Bärande kapacitet (engelska):
2500 pund
5000 pund
Vikt (engelska):
68 pund
89 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (engelska) Håller Bärande kapacitet (engelska) Vikt (engelska) unitSize
11999395 55 tum. 4 trummor 5000 pund 89 pund Varje
11989395 45 tum 2 trummor 2500 pund 68 pund Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11999395 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 28673
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För pumpning eller avfallsinsamling
  • Kompatibel, stor sump och stort fotavtryck accepterar trummor, hinkar och mer
  • Galler tas bort för enkel rengöring av sumpen
  • Tillverkad av 100 % återvunnen polyeten
  • Superlåg 9 tum. (22,9 cm) bekväm ergonomisk arbetshöjd
Uppfyllande
Uppfyller eller överstiger EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 den enhetliga brandkoden 60.3.2.10; Internationell brandkod 2704.2.3; Överensstämmer med förebyggande, kontroll och motåtgärder (SPCC); NFPA 30 9.13.1 och OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SPCC, EPA, NFPA , OSHA
Färg Svart
Kapacitet (engelska) 79 gal.
Kapacitet (metrisk) 299 L
Material Polyeten
Typ Inneslutningsplattform
För användning med (applikation) Pumpverksamhet eller avfallsinsamling
Håller 4 trummor
Bärande kapacitet (engelska) 5000 pund
Bärande kapacitet (metrisk) 2268 kg
Bredd (engelska) 55 tum.
Bredd (metrisk) 139.7 cm
Höjd (engelska) 9 tum
Höjd (metrisk) 22.9 cm
Djup (engelska) 55 tum.
Djup (metriskt) 139.7 cm
Vikt (engelska) 89 pund
Vikt (metrisk) 40 kg