Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spillkontrolltratt
Produktkod. 12971415
Change view
Diameter (metrisk):
48,3 cm
53,3 cm
Typ:
Spillkontrolltratt
Täcktratten
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Typ Förpackningsstorlek
12971415 53,3 cm Spillkontrolltratt Varje
12991415 48,3 cm Täcktratten Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12971415 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 28680
Beräknad leverans: 05-01-2027
För icke brandfarliga vätskor
Spillkontrolltratt
  • Bågad, sluttande design för att minimera spill
  • Tillverkad av 100 % återvunnen polyeten
  • Färg: svart
  • Sump: 2,5 gal.
  • Dx W: 53,34x 8,25 cm (21x 3,25 tum)
Lock för spillkontrolltratt
  • Passar endast tratt 28680
  • 100 % återvunnet innehåll
  • Färg: svart
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OSHA
Färg Svart
Kapacitet (engelska) 2,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Material Polyeten
Typ Spillkontrolltratt
För användning med (applikation) Passiv dränering av färgburkar, filter, hinkar och andra behållare
Höjd (engelska) 3,25 tum.
Höjd (metrisk) 8.3 cm
Diameter (engelska) 53 cm
Diameter (metrisk) 53,3 cm