Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spillkontrolltratt
Produktkod. p-4367685
48.3 cm, Cover Funnel, Varje
Diameter (metrisk):
48.3 cm
53.3 cm
Typ:
Cover Funnel
Spillkontrolltratt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12991415
Brand: Justrite™ 28682
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För icke brandfarliga vätskor
Spill-control Funnel
  • Scalloped, sloping design to minimize spills
  • Made from 100% recycled polyethylene
  • Color: black
  • Sump: 2.5 gal.
  • D × W: 53.34 × 8.25cm (21 × 3.25 in.)
Cover for Spill-control Funnel
  • Fits funnel 28680 only
  • 100% recycled content
  • Color: black
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OSHA
Färg Black
Kapacitet (engelska) 2.5 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Material Polyethylene
Typ Cover Funnel
För användning med (applikation) Passive draining of paint tins, filters, buckets and other containers
Håller 55 gal. drums
Höjd (engelska) 3.25 in.
Höjd (metrisk) 8.3 cm
Diameter (engelska) 19 in.
Diameter (metrisk) 48.3 cm
Produkttitel
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spillkontrolltratt >