Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spillkontrollpallar
Produktkod. 11919385
Change view
Kapacitet (metrisk):
28,4 l
250 l
276 l
Färg:
Svart
Höjd (metrisk):
22,9 cm
26 cm
29,5 cm
45,7 cm
Inkluderar:
3 trummor
4 Drum In-Line
4-Trumtorget
Två trummor
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Höjd (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
11919385 250 l Svart 45,7 cm Två trummor Varje
11929385 28,4 l Svart 29,5 cm 3 trummor Varje
11949385 28,4 l Svart 22,9 cm 4 Drum In-Line Varje
11939385 276 l Svart 26 cm 4-Trumtorget Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11919385 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 28623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4433.86 SEK
    3363.34 SEK / Paket med 1
    Save 1070.52 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Innehåller
Två- och fyrtrumpallar med fyrkantig form har breda truckfickor.
Tillverkad av upp till 100 % återvunnen polyeten
  • Skydda mot grundvattenförorening, med hjälp av postindustriellt material
  • Robusta pallar klarar de tuffaste miljöerna för överlägsen spillkontroll
  • Hållbar, UV-skyddad polyeten är nästan ogenomtränglig för kemiska angrepp från farliga syror, frätande ämnen och lösningsmedel
  • Sömlös konstruktion eliminerar läckor —även om en 55-gallon (208L) fat misslyckas och töms helt
  • Överdimensionerade läcktäta sumpar uppfyller eller överträffar bestämmelserna
  • Robust, avtagbar 2,5 tum. (64 mm) tjocka galler ger överlägsen sprickmotstånd; självlokaliserande
  • Svarta pallar tillverkade av 100 % återvunnet innehåll; mörk färg kamouflerar smuts och håller arbetsplatserna rena
  • Gula pallar idealiska för hög synlighet eller vätskeavskiljning; virgin poly sumpar med 100 % återvunnet galler (totalt 35 % återvunnet innehåll)
  • Fyrkantig pall kan utrustas med en valfri ramp
  • Miljövänligt: Objektet innehåller miljöegenskaper eller egenskaper (t.ex. vattenbesparande, blyfri, etc.) som beskrivs i artikeldetaljen
  • Återvunnet: Objektet innehåller återvunnet innehåll enligt beskrivningen i artikeldetaljen
Uppfyllande
Uppfylla eller överträffa EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 den enhetliga brandkoden 60.3.2.10; Internationell brandkod 2704.2.3; Överensstämmer med förebyggande, kontroll och motåtgärder (SPCC); NFPA 30 9.13.1 och OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SPCC, EPA, NFPA , U (NFPA ), uppfyller brandreglerna
Färg Svart
Kapacitet (engelska) 66 gal.
Kapacitet (metrisk) 250 l
Material Polyeten
Typ Ecopolyblend Spillkontrollpall
För användning med (applikation) Håll arbetarna säkra från oavsiktliga halkar inomhus och undvik dyra kostnader för sanering av risker, skydda mot förorening av grundvatten
För användning med (utrustning) Trummor
Håller 2 trummor
Inkluderar Två trummor
Bärande kapacitet (engelska) 2500 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 1134 kg
Resistent Kemikalie
Bredd (engelska) 49 tum.
Bredd (metrisk) 124.5 cm
Höjd (engelska) 18 tum
Höjd (metrisk) 45,7 cm
Djup (engelska) 25 tum
Djup (metriskt) 63.5 cm