Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spillkontrollpallar
Produktkod. 11929385
Kapacitet (metrisk):
28,4 l
250 l
276 l
Färg:
Svart
Höjd (metrisk):
22,9 cm
26 cm
29,5 cm
45,7 cm
Inkluderar:
3 trummor
4 trummor i rad
4-Trumtorget
Två trummor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11929385
Brand: Justrite™ 28627
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Two and four drum square pallets include wide forklift pockets.
Tillverkad av upp till 100 % återvunnen polyeten
  • Protect against groundwater contamination, using post-industrial material
  • Robust pallets withstand the toughest environments for superior spill control
  • Durable, UV-protected polyethylene is nearly impervious to chemical attack from hazardous acids, caustics, and solvents
  • Seamless construction eliminates leaks—even if a 55-gallon (208L) drum fails and completely empties
  • Oversized leakproof sumps meet or exceed regulations
  • Sturdy, removable 2.5 in. (64mm) thick grates offer superior crack resistance; self-locating
  • Black pallets constructed of 100% recycled content; dark color camouflages dirt and keeps work places looking clean
  • Yellow pallets ideal for high visibility or liquid segregation; virgin poly sumps with 100% recycled grates (a total of 35% recycled content)
  • Square pallet may be equipped with an optional ramp
  • Environmentally Friendly: Item contains environmental attributes or features (e.g. water conserving, lead-free, etc.) as described in the item detail
  • Recycled: Item contains recycled content as described in the item detail
Uppfyllande
Uppfylla eller överträffa EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 den enhetliga brandkoden 60.3.2.10; Internationell brandkod 2704.2.3; Överensstämmer med förebyggande, kontroll och motåtgärder (SPCC); NFPA 30 9.13.1 och OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SPCC, EPA, NFPA, U (NFPA), meets fire codes
Färg Svart
Kapacitet (engelska) 75 gal.
Kapacitet (metrisk) 28,4 l
Material Polyethylene
Typ Ecopolyblend Spill Control Pallet
För användning med (applikation) Keep workers safe from accidental slips indoors and avoid costly hazmat cleanup costs, protect against groundwater contamination
För användning med (utrustning) Drums
Håller 3 Drums
Inkluderar 3 trummor
Bärande kapacitet (engelska) 3750 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 1701 kg
Resistent Chemical
Bredd (engelska) 73 in.
Bredd (metrisk) 185.4 cm
Höjd (engelska) 11.6 in.
Höjd (metrisk) 29,5 cm
Djup (engelska) 25 in.
Djup (metriskt) 63.5 cm