Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spillkontrollpallar
Kapacitet (metrisk):
28,4 l
250 l
276 l
Färg:
Svart
Höjd (metrisk):
22,9 cm
26 cm
29,5 cm
45,7 cm
Inkluderar:
3 trummor
4 trummor i rad
4-Trumtorget
Två trummor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Two and four drum square pallets include wide forklift pockets.
- Skydda mot grundvattenförorening, med hjälp av postindustriellt material
- Robusta pallar klarar de tuffaste miljöerna för överlägsen spillkontroll
- Hållbar, UV-skyddad polyeten är nästan ogenomtränglig för kemiska angrepp från farliga syror, frätande ämnen och lösningsmedel
- Sömlös konstruktion eliminerar läckor —även om en 55-gallon (208L) fat misslyckas och töms helt
- Överdimensionerade läcktäta sumpar uppfyller eller överträffar bestämmelserna
- Robust, avtagbar 2,5 tum. (64 mm) tjocka galler ger överlägsen sprickmotstånd; självlokaliserande
- Svarta pallar tillverkade av 100 % återvunnet innehåll; mörk färg kamouflerar smuts och håller arbetsplatserna rena
- Gula pallar idealiska för hög synlighet eller vätskeavskiljning; virgin poly sumpar med 100 % återvunnet galler (totalt 35 % återvunnet innehåll)
- Fyrkantig pall kan utrustas med en valfri ramp
- Miljövänligt: Objektet innehåller miljöegenskaper eller egenskaper (t.ex. vattenbesparande, blyfri, etc.) som beskrivs i artikeldetaljen
- Återvunnet: Objektet innehåller återvunnet innehåll enligt beskrivningen i artikeldetaljen
Uppfyllande
Uppfylla eller överträffa EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 den enhetliga brandkoden 60.3.2.10; Internationell brandkod 2704.2.3; Överensstämmer med förebyggande, kontroll och motåtgärder (SPCC); NFPA 30 9.13.1 och OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SPCC, EPA, NFPA , U (NFPA ), uppfyller brandreglerna |
| Färg | Svart |
| Kapacitet (engelska) | 73 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 276 l |
| Material | Polyeten |
| Typ | Ecopolyblend Spillkontrollpall |
| För användning med (applikation) | Håll arbetarna säkra från oavsiktliga halkar inomhus och undvik dyra kostnader för sanering av risker, skydda mot förorening av grundvatten |
| För användning med (utrustning) | Trummor |
| Håller | 4 trummor |
| Inkluderar | 4-Trumtorget |
| Visa mer |