Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spillkontrollpallar
Kapacitet (metrisk):
28,4 l
250 l
276 l
Färg:
Svart
Höjd (metrisk):
22,9 cm
26 cm
29,5 cm
45,7 cm
Inkluderar:
3 trummor
4 trummor i rad
4-Trumtorget
Två trummor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Two and four drum square pallets include wide forklift pockets.
- Protect against groundwater contamination, using post-industrial material
- Robust pallets withstand the toughest environments for superior spill control
- Durable, UV-protected polyethylene is nearly impervious to chemical attack from hazardous acids, caustics, and solvents
- Seamless construction eliminates leaks—even if a 55-gallon (208L) drum fails and completely empties
- Oversized leakproof sumps meet or exceed regulations
- Sturdy, removable 2.5 in. (64mm) thick grates offer superior crack resistance; self-locating
- Black pallets constructed of 100% recycled content; dark color camouflages dirt and keeps work places looking clean
- Yellow pallets ideal for high visibility or liquid segregation; virgin poly sumps with 100% recycled grates (a total of 35% recycled content)
- Square pallet may be equipped with an optional ramp
- Environmentally Friendly: Item contains environmental attributes or features (e.g. water conserving, lead-free, etc.) as described in the item detail
- Recycled: Item contains recycled content as described in the item detail
Uppfyllande
Uppfylla eller överträffa EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 den enhetliga brandkoden 60.3.2.10; Internationell brandkod 2704.2.3; Överensstämmer med förebyggande, kontroll och motåtgärder (SPCC); NFPA 30 9.13.1 och OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SPCC, EPA, NFPA, U (NFPA), meets fire codes |
| Färg | Svart |
| Kapacitet (engelska) | 75 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 28,4 l |
| Material | Polyethylene |
| Typ | Ecopolyblend Spill Control Pallet |
| För användning med (applikation) | Keep workers safe from accidental slips indoors and avoid costly hazmat cleanup costs, protect against groundwater contamination |
| För användning med (utrustning) | Drums |
| Håller | 4 Drums |
| Inkluderar | 4 trummor i rad |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido