Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spillkontrollpallar
Produktkod. p-3776250
Kapacitet (metrisk):
28,4 l
250 l
276 l
Färg:
Svart
Höjd (metrisk):
22,9 cm
26 cm
29,5 cm
45,7 cm
Inkluderar:
3 trummor
4 trummor i rad
4-Trumtorget
Två trummor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11919385
Brand: Justrite™ 28623
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Two and four drum square pallets include wide forklift pockets.
Tillverkad av upp till 100 % återvunnen polyeten
  • Skydda mot grundvattenförorening, med hjälp av postindustriellt material
  • Robusta pallar klarar de tuffaste miljöerna för överlägsen spillkontroll
  • Hållbar, UV-skyddad polyeten är nästan ogenomtränglig för kemiska angrepp från farliga syror, frätande ämnen och lösningsmedel
  • Sömlös konstruktion eliminerar läckor —även om en 55-gallon (208L) fat misslyckas och töms helt
  • Överdimensionerade läcktäta sumpar uppfyller eller överträffar bestämmelserna
  • Robust, avtagbar 2,5 tum. (64 mm) tjocka galler ger överlägsen sprickmotstånd; självlokaliserande
  • Svarta pallar tillverkade av 100 % återvunnet innehåll; mörk färg kamouflerar smuts och håller arbetsplatserna rena
  • Gula pallar idealiska för hög synlighet eller vätskeavskiljning; virgin poly sumpar med 100 % återvunnet galler (totalt 35 % återvunnet innehåll)
  • Fyrkantig pall kan utrustas med en valfri ramp
  • Miljövänligt: Objektet innehåller miljöegenskaper eller egenskaper (t.ex. vattenbesparande, blyfri, etc.) som beskrivs i artikeldetaljen
  • Återvunnet: Objektet innehåller återvunnet innehåll enligt beskrivningen i artikeldetaljen
Uppfyllande
Uppfylla eller överträffa EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 den enhetliga brandkoden 60.3.2.10; Internationell brandkod 2704.2.3; Överensstämmer med förebyggande, kontroll och motåtgärder (SPCC); NFPA 30 9.13.1 och OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SPCC, EPA, NFPA , U (NFPA ), uppfyller brandreglerna
Färg Svart
Kapacitet (engelska) 66 gal.
Kapacitet (metrisk) 250 l
Material Polyeten
Typ Ecopolyblend Spillkontrollpall
För användning med (applikation) Håll arbetarna säkra från oavsiktliga halkar inomhus och undvik dyra kostnader för sanering av risker, skydda mot förorening av grundvatten
För användning med (utrustning) Trummor
Håller 2 trummor
Inkluderar Två trummor
Bärande kapacitet (engelska) 2500 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 1134 kg
Resistent Kemikalie
Bredd (engelska) 49 tum.
Bredd (metrisk) 124.5 cm
Höjd (engelska) 18 tum
Höjd (metrisk) 45,7 cm
Djup (engelska) 25 tum
Djup (metriskt) 63.5 cm