Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spillbricka
Beskrivning
- Miljövänlig: tillverkad av 100 % återvunnen polyeten
- Kommer inte att rosta eller korrodera
- Upphöjd ribbbotten för att öka styvheten
- Klassad för drifttemperaturer mellan -34 och +49 °C (-30° till +120 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Kapacitet (engelska) | 23 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 87 L |
| Material | Polyeten |
| Typ | Spillbricka |
| För användning med (applikation) | Perfekt för att hälla och fylla applikationer |
| Resistent | Kemikalie |
| Bredd (engelska) | 37,75 tum. |
| Bredd (metrisk) | 95.88 cm |
| Höjd (engelska) | 5,5 tum |
| Visa mer |