Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spillbricka
Kapacitet (engelska):
12 gal.
20 gal.
23 gal.
29 gal.
Djup (engelska):
16 tum
26 tum
33 tum
34 tum
Bredd (engelska):
37,75 tum.
38 tum.
46 tum.
47 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Eco-friendly: made of 100% recycled polyethylene
- Will not rust or corrode
- Raised rib bottom to add rigidity
- Rated for service temperatures between -34 to +49°C (-30° to +120°F)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Black |
| Kapacitet (engelska) | 29 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 109 L |
| Material | Polyethylene |
| Typ | Spill Tray |
| För användning med (applikation) | Perfect for pouring and filling applications |
| Resistent | Chemical |
| Bredd (engelska) | 47 tum |
| Bredd (metrisk) | 119.38 cm |
| Höjd (engelska) | 5.5 in. |
| Visa mer |