Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spillbricka
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12981265
Kapacitet (engelska):
12 gal.
20 gal.
23 gal.
29 gal.
Djup (engelska):
16 tum
26 tum
33 tum
34 tum
Bredd (engelska):
37,75 tum.
38 tum.
46 tum.
47 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12981265
Brand: Justrite™ 28715
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätt och låg profildesign för småskalig spillkontroll
  • Miljövänlig: tillverkad av 100 % återvunnen polyeten
  • Kommer inte att rosta eller korrodera
  • Upphöjd ribbbotten för att öka styvheten
  • Klassad för drifttemperaturer mellan -34 och +49 °C (-30° till +120 °F)
Specifikationer
Färg Svart
Kapacitet (engelska) 12 gal.
Kapacitet (metrisk) 45 L
Material Polyeten
Typ Spillbricka
För användning med (applikation) Perfekt för att hälla och fylla applikationer
Resistent Kemikalie
Bredd (engelska) 46 tum.
Bredd (metrisk) 116.8 cm
Höjd (engelska) 5,5 tum
Höjd (metrisk) 13.97 cm
Djup (engelska) 16 tum
Djup (metriskt) 40.64 cm