Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spillbricka
Produktkod. 12991265
Change view
Kapacitet (engelska):
12 gal.
20 gal.
23 gal.
29 gal.
Djup (engelska):
16 tum
26 tum
33 tum
34 tum
Bredd (engelska):
37,75 tum.
38 tum.
46 tum.
47 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Djup (engelska) Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
12991265 20 gal. 26 tum 38 tum. Varje
12981265 12 gal. 16 tum 46 tum. Varje
12911275 23 gal. 34 tum 37,75 tum. Varje
12921275 29 gal. 33 tum 47 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12991265 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 28716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1548.75 SEK
    1247.30 SEK / Paket med 1
    Save 301.45 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-12-2026
Lätt och låg profildesign för småskalig spillkontroll
  • Miljövänlig: tillverkad av 100 % återvunnen polyeten
  • Kommer inte att rosta eller korrodera
  • Upphöjd ribbbotten för att öka styvheten
  • Klassad för drifttemperaturer mellan -34 och +49 °C (-30° till +120 °F)
Specifikationer
Färg Svart
Kapacitet (engelska) 20 gal.
Kapacitet (metrisk) 75 L
Material Polyeten
Typ Spillbricka
För användning med (applikation) Perfekt för att hälla och fylla applikationer
Resistent Kemikalie
Bredd (engelska) 38 tum.
Bredd (metrisk) 96.5 cm
Höjd (engelska) 5,5 tum
Höjd (metrisk) 13.97 cm
Djup (engelska) 26 tum
Djup (metriskt) 66.04 cm