Läs mer
Justrite™ Elite™ Rökare Cease-Fire™ Behållare för cigarettfimp
Produktkod. 12970225
Change view
Färg:
Grå
Svart
Tan
Vikt (engelska):
10,4 pund
12 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Vikt (engelska) Förpackningsstorlek
12970225 Svart 10,4 pund Varje
12950225 Grå 12 pund Varje
12960225 Tan 10,4 pund Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12970225 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 268503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2189.25 SEK
    1854.86 SEK / Paket med 1
    Save 334.39 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-02-2027
Samla ful cigarettskräp och minska risken för brand
Håll cigarettskräp säkert gömt för allmänheten och förbättra din fastighets image. Klassisk, modern exklusiv styling förstärker eller kompletterar alla kommersiella arkitektoniska miljöer.
  • Rostfritt polyetenkärl har syrebegränsande, självsläckande design för att säkert samla brinnande fimpar
  • Snusskärm i rostfritt stål erbjuder större snusyta för cigaretter och cigarrer, vilket resulterar i färre missar
  • Design med begränsad ingång avskräcker oönskat skräp från att täppa till halsen
  • Täckt öppning eliminerar stökigt regnvatten
  • Enkel rengöring och underhåll; inga verktyg eller hårdvara krävs
  • Avtagbar, galvaniserad stålhink rymmer tusentals kolor
  • För ökad stabilitet och vikt, lägg till sand och/eller använd tegel i specialdesignad bas
  • Integrerade hänglåsflikar accepterar valfritt hänglås för att motverka obehörig åtkomst
  • För ökad säkerhet och större stabilitet i hårt väder, accepterar den ingjutna tjuderöglan valfri vajerkabel
Beställningsinfo
Mått: 30,5 dia. x 96,5 Hcm (38 x 12 tum. ), Kapacitet: 15L (4 gal.), Fraktvikt: 5 kg (10,4 lb.)
Uppfyllande
ADA-kompatibel. FM brandtestad och godkänd.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 L
Certifikat och efterlevnad FM, ADA
Kapacitet (engelska) 4 gal.
Färg Svart
Höjd (metrisk) 96.5 cm
Kvantitet 1 st
Vikt (engelska) 10,4 pund
Vikt (metrisk) 5 kg
Bredd (metrisk) 30.5 cm
För användning med (applikation) Samlar cigarettfimpar
Bredd (engelska) 30,08 cm
Höjd (engelska) 38 tum.
Material Polyeten
Produkttyp Behållare för cigarettfimp