Läs mer
Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Tillbehör för cigarettfimp
Produktkod. 12930225
Change view
Produkttyp:
Avfallshink liner
Avfallsskopfoder.
Förankringskabelkit
Hänglås
Kvantitet:
1 st.
10-pack
250/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 250
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
12930225 Avfallshink liner 10-pack Paket med 10
12980225 Förankringskabelkit 1 st. Varje
12990225 Hänglås 1 st. Varje
12940225 Avfallsskopfoder. 250/Cs. Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12930225 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 26827
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.25 SEK
    567.99 SEK / Paket med 10
    Save 88.26 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
För säker inneslutning och kassering av cigarettfimpar
  • Förankringskabel: 91,4 cm (36 tum) vajerkabel ger extra säkerhet eller större stabilitet i hårt väder
  • Mässingshänglås: 3/16 tum dia. schackel
  • Bucket Liners: speciell, bränntålig laminerad aluminium/polykonstruktion; inkluderar twist-slipsar; passar vilken hink som helst 29,8 cm (11,75 tum) bred x 25,4 cm (10 tum) hög maxstorlek
Se även: Justrite™ ™ Elite Smokers ™ Cigarettfimpbehållare för vapenvila (268503).
Specifikationer
Färg Silver
Mått (L x B) 18 x 20 tum. (45,7 x 50,8 cm)
Längd (metrisk) 45.7 cm
Kvantitet 10-pack
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.9 kg
Bredd (metrisk) 50.8 cm
För användning med (applikation) Samlar cigarettfimpar
För användning med (utrustning) Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Behållare för cigarettfimp (268503)
Bredd (engelska) 20 tum
Längd (engelska) 18 tum
Produkttyp Avfallshink liner