Läs mer
Justrite™ Burk för biologiskt farligt avfall
Kapacitet (engelska):
6 gal.
10 gal.
Diameter (engelska) Yttre:
30,08 cm
13,94 tum.
14 tum
Höjd (engelska):
16 tum
18 tum
18.25 tum
Inkluderar:
Fotmanövrerad kåpa
Fotmanövrerat skydd, ljudskydd
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Separera biologiskt farligt avfall på ett säkert sätt för att säkerställa korrekt bortskaffande av blod- eller patogenförorenade tvättartiklar och patologiskt och mikrobiologiskt avfall.
- Har en tät, robust stålkonstruktion med fotmanövrerad, självstängande lock
- Eliminerar alla skäl att sträcka sig in i avfallsområdet eller röra vid burken
- Håller påse för biologiska risker (säljs separat) säkert runt omkretsen av burkens topp
- Stor biologisk risketikett identifierar innehållet tydligt och varnar arbetare
Får inte användas för kassering av vassa föremål.
Certifikat
FM approved
Uppfyllande
Complies with OSHA 29CFR1910.1030.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FM, TUV, OSHA |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30.2 cm |
| Diameter (engelska) Yttre | 30,08 cm |
| Kapacitet (engelska) | 6 gal. |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 40.64 cm |
| Inkluderar | Fotmanövrerad kåpa |
| För användning med (applikation) | Säker, tillfällig insamling av biologiskt avfall |
| Höjd (engelska) | 16 tum |
| Material | Metall |
| Visa mer |