Läs mer
Justrite™ Burk för biologiskt farligt avfall
Produktkod. 12373823
Change view
Kapacitet (engelska):
6 gal.
10 gal.
Diameter (engelska) Yttre:
30,08 cm
13,94 tum.
14 tum
Höjd (engelska):
16 tum
18 tum
18.25 tum
Inkluderar:
Fotmanövrerad kåpa
Fotmanövrerat skydd, ljudskydd
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Diameter (engelska) Yttre Höjd (engelska) Inkluderar Förpackningsstorlek
12373823 10 gal. 14 tum 18 tum Fotmanövrerad kåpa Varje
11934977 6 gal. 30,08 cm 16 tum Fotmanövrerad kåpa Varje
12903685 10 gal. 13,94 tum. 18.25 tum Fotmanövrerat skydd, ljudskydd Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12373823 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 05930
Beräknad leverans: 16-11-2026
De Justrite Biohazard Waste Can är en robust stålburk som används för att lagra förorenad tvätt såväl som annat reglerat avfall. Burken har en tät konstruktion med fotmanövrerad, självstängande lock.
Separera biologiskt farligt avfall på ett säkert sätt för att säkerställa korrekt bortskaffande av blod- eller patogenförorenade tvättartiklar och patologiskt och mikrobiologiskt avfall.
  • Har en tät, robust stålkonstruktion med fotmanövrerad, självstängande lock
  • Eliminerar alla skäl att sträcka sig in i avfallsområdet eller röra vid burken
  • Håller påse för biologiska risker (säljs separat) säkert runt omkretsen av burkens topp
  • Stor biologisk risketikett identifierar innehållet tydligt och varnar arbetare
Får inte användas för kassering av vassa föremål.
Certifikat
FM approved
Uppfyllande
Complies with OSHA 29CFR1910.1030.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FM, TUV, OSHA
Diameter (metrisk) Yttre 35.56 cm
Diameter (engelska) Yttre 14 tum
Kapacitet (engelska) 10 gal.
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 35.5 cm
Inkluderar Fotmanövrerad kåpa
För användning med (applikation) Säker, tillfällig insamling av biologiskt avfall
Höjd (engelska) 18 tum
Material Metall
Produkttyp Behållare för biologiskt farligt avfall