Läs mer
Justrite™ Horisontella och vertikala trumventiler
Inkluderar:
Driftsventil, flamskydd i rostfritt stål
Manöverventil
Manöverventil, flamskydd i pläterat stål
Produkttyp:
Horisontell trumventil
Vertikal trumventil
Material:
Icke-metalliskt gjutjärn
Mässing
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Choose brass, stainless steel or nonmetallic vent
- For petroleum-based liquids, use non-metallic or brass vents
- For chlorinated solvents, use nonmetallic vent with stainless-steel flame arrester
- For corrosives and general solvents, use stainless steel vents
Vertical Drum Vent:
- Has operating valve that opens automatically to prevent pressure buildup inside drum
Horizontal Drum Vent
- Has operating valve that can be opened manually to relieve internal pressure
Beställningsinfo
Alla ventiler passar 2 tum. (5,1 cm) propp. Cast Iron EL Fitting för användning med 17-186A och 17-186B finns också; se katt. inga. 19018555.
Certifikat
FM godkänd.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FM |
| Produkttyp | Horisontell trumventil |
| Beskrivning | Opens at 5 psig Internal Pressure |
| För användning med (applikation) | Controlled release of flammable vapors (Petroleum-based liquids), prevent explosions caused by pressure buildup |
| För användning med (utrustning) | Horizontal Drums |
| Material | Mässing |
| Inkluderar | Manöverventil |