Läs mer
Justrite™ Horisontella och vertikala trumventiler
Produktkod. 12726065
Change view
Inkluderar:
Driftsventil, flamskydd i rostfritt stål
Driftventil
Manöverventil, flamskydd i pläterat stål
Produkttyp:
Horisontell trumventil
Vertikal trumventil
Material:
Blås
Icke-metalliskt gjutjärn
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Produkttyp Material Förpackningsstorlek
12726065 Driftsventil, flamskydd i rostfritt stål Vertikal trumventil Icke-metalliskt gjutjärn Varje
10279040 Driftventil Vertikal trumventil Blås Varje
12716065 Manöverventil, flamskydd i pläterat stål Vertikal trumventil Icke-metalliskt gjutjärn Varje
11943549 Driftventil Horisontell trumventil Blås Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12726065 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 08006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1381.04 SEK
    1215.51 SEK / Paket med 1
    Save 165.53 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
För kontrollerat utsläpp av brandfarliga ångor; förhindra explosioner orsakade av tryckuppbyggnad
  • Välj mässing, rostfritt stål eller icke-metallisk ventil
  • För petroleumbaserade vätskor, använd icke-metalliska eller mässingsventiler
  • För klorerade lösningsmedel, använd icke-metallisk ventil med flamskydd i rostfritt stål
  • Använd ventiler av rostfritt stål för frätande och allmänna lösningsmedel
Vertikal trumventil :
  • Har manöverventil som öppnar automatiskt för att förhindra tryckuppbyggnad inuti trumman
  • Horisontell trumventil
    • Har manöverventil som kan öppnas manuellt för att avlasta internt tryck
    Beställningsinfo
    Alla ventiler passar 2 tum. (5,1 cm) propp. Cast Iron EL Fitting för användning med 17-186A och 17-186B finns också; se katt. inga. 19018555.
    Certifikat
    FM godkänd.
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad FM
    Produkttyp Vertikal trumventil
    Beskrivning Öppnar vid 5 psig Internt tryck
    För användning med (applikation) Kontrollerat utsläpp av brandfarliga ångor (klorerade lösningsmedel), förhindrar explosioner orsakade av tryckuppbyggnad
    För användning med (utrustning) Vertikala trummor
    Material Icke-metalliskt gjutjärn
    Inkluderar Driftsventil, flamskydd i rostfritt stål