Läs mer
Justrite™ HPLC Remote Wall Bracket Kit
Material:
Stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Remote Wall Bracket Kit |
| Beskrivning | Polished Steel |
| För användning med (applikation) | Ideal for applications using the HPLC coalescing/Carbon filter |
| För användning med (utrustning) | HPLC Waste Collection Vessels |
| Material | Stål |
| Inkluderar | Polypropylene connector, female quick disconnect fitting, 5 in. tall no. 304 Stainless Steel holder and 2 self-tapping mounting screws |
| Höjd (engelska) | 5 tum |
| Höjd (metrisk) | 12.7 cm |