Läs mer
Justrite™ Jag är Easy Funnel
Produktkod. 10061112
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10061112
Brand: Justrite™ 11202Y
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hjälper till att hälla i mindre öppningar
  • Fästs enkelt på 1 gal. eller större säkerhetsburkar av typ I
  • Stor rundad skål ger skydd mot stänk och spill
  • Innovativ gångjärnsdesign tillåter hällning eller fyllning från burk utan att ta bort tratten
  • Slitstark polypropen tål tung användning
Specifikationer
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 28.6 cm