Läs mer
Justrite™ Metallic Acids Cabinet with ChemCor™ Liner
Produktkod. 11945446
Change view
Vikt (engelska):
225 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Vikt (engelska) Förpackningsstorlek
11945446 225 pund Varje
1 options
Produktkod. 11945446 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 8930222
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Both models come with an extra polyethylene work tray that can be secured to cabinet top as an additional work surface and two labels for end user: Base or ACID
Give your staff maximum protection from harsh acids and corrosive chemicals with the Justrite Metallic Acids Cabinet with ChemCor™ Liner.
  • 100% seamless ChemCor™ liner on all interior walls, ceiling, sump, inside doors and shelves protects exposed cabinet surfaces from rust and corrosion
  • Seam-free surface eliminates need for rivets or fasteners, averting corrosion from seep-through chemicals
  • Durable, thermoplastic nonporous interior coating resists staining and cleans up easily and thoroughly
  • Constructed of double-wall, 18-gauge, welded steel
  • Features 2 in. (5cm) liquid-tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, and leveling feet
  • All-epoxy, baked-on blue powder coat exterior paint provides extra resistance to deterioration from harsh chemicals
Certifikat
FM godkänd.
Uppfyllande
Comply with OSHA and NFPA requirements.
Garanti
10-Year
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FM, NFPA , OSHA
Depth (engelska) Interiör 14,56 tum.
Djup (metrisk) Exteriör 45.72 cm
Djup (metrisk) interiör 37 cm
Mått (D x B x H) Inredning 14,56 x 39,5 x 39,62 tum. (37 x 100,3 x 37 cm)
Dörr stil Självstängande
För användning med (applikation) Brandfarliga ämnen
Höjd (engelska) Interiör 39,62 tum.
Höjd (metrisk) Exteriör 112 cm
Höjd (metrisk) interiör 100.6 cm
Inkluderar ChemCor™ liner, welded Steel double wall construction, 2 in. liquid tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching doors with U-Loc™ padlockable handle, kickplat
Bärande kapacitet 30 gal.
Antal dörrar 1
Antal hyllor 1
Ytbeläggning Epoxy, Thermoplastic
Vikt (engelska) 225 pund
Vikt (metrisk) 102 kg
Bredd (engelska) Interiör 39,5 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 109 cm
Bredd (metrisk) Interiör 100.3 cm
Färg Blått
Djup (engelska) Exteriör 18 tum
Höjd (engelska) Exteriör 44 tum.
Material Stål (CR)
Produkttyp Acids Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 43 tum.