Läs mer
Justrite™ Sure-Grip™ EX Frätande/Sura Stål Säkerhetsskåp
Beskrivning
Skydda din arbetsmiljö med en Justrite Sure-Grip EX Skåp. Tillverkat av 18-gauge stålkonstruktion med värmesmält pulverlackering, är detta skåp perfekt för att lagra frätande ämnen och syror.
- Självlåsande mekanism för att säkerställa korrekt stängning och ingrepp av trepunktslås för skydd under brandförhållanden
- Dold mekanism på självstängande stil optimerar hyllutrymmet, ger fri tillgång till innehållet
- Smältlänk håller dörrar vidöppna smälter —vid 74 C (°165 F) °för att automatiskt stänga dörrar i händelse av brand
Uppfyllande
Manuella stängningsmodeller uppfyller NFPA OSHA. Skåp är FM godkända.
Garanti
10 år
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FM, NFPA , OSHA |
| Depth (engelska) Interiör | 14,56 tum. |
| Djup (metrisk) Exteriör | 45.7 cm |
| Djup (metrisk) interiör | 37 cm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 14,56 x 39,5 x 39,62 tum. (37 x 100,3 x 37 cm) |
| Dörr stil | Självstängande |
| För användning med (applikation) | Brandfarliga ämnen |
| Höjd (engelska) Interiör | 39,62 tum. |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 112 cm |
| Höjd (metrisk) interiör | 37 cm |
| Visa mer |