Läs mer
Justrite™ Sure-Grip™ EX Piggyback frätande/syrastål säkerhetsskåp
Produktkod. 11915426
Change view
Dörr stil:
Manuell-stäng
Självstängning
Certifikat och efterlevnad:
FM, NFPA , OSHA
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Mått (D x B x H) Inredning:
14,56 x 39,5 x 13 tum
14,56 x 39,5 x 13 tum. (37 x 100,3 x 33 cm)
Höjd (metrisk) Exteriör:
45,7 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dörr stil Certifikat och efterlevnad Mått (D x B x H) Inredning Höjd (metrisk) Exteriör Förpackningsstorlek
11915426 Manuell-stäng FM, NFPA , OSHA 14,56 x 39,5 x 13 tum. (37 x 100,3 x 33 cm) 45,7 cm Varje
11925426 Självstängning FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) 14,56 x 39,5 x 13 tum 45,7 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11915426 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 8913021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15912.70 SEK
    12097.30 SEK / Paket med 1
    Save 3815.40 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 18-02-2027
Utöka eller separera lagringen av frätande ämnen bekvämt med en Sure-Grip EX Piggyback säkerhetsskåp. Perfekt för förvaring av frätande ämnen och syror.
Designad för att monteras ovanpå Justrite standard 30- och 45-gallons (114- och 170L) säkerhetsskåp, dessa Piggyback-skåp skapar ett säkert förvaringsutrymme utan att ta upp någon värdefull golvyta. Skåpen kan också användas fristående som väggmonterad enhet eller på en bänkskiva.
  • Alla modeller kommer med dubbelväggskonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter
  • Polyetenbrickor fästa på galvaniserade stålhyllor och ett separat polyetenfoder för bottensumpen motstår aggressiva kemikalier
  • Lätt att ta bort foder för snabb rengöring av droppar och läckor
  • All epoxibakad pulverlackering, invändigt och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet
  • Manuellt stängda dörrar öppnas till hela 180 grader och låses själv när de stängs
Uppfyllande
Möt OSHA och NFPA 30. Skåp är FM godkänd.
Garanti
10 år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FM, NFPA , OSHA
Depth (engelska) Interiör 14,56 tum.
Djup (metrisk) Exteriör 45.7 cm
Djup (metrisk) interiör 37 cm
Mått (D x B x H) Inredning 14,56 x 39,5 x 13 tum. (37 x 100,3 x 33 cm)
Dörr stil Manuell-stäng
För användning med (applikation) Brandfarliga ämnen
Höjd (engelska) Interiör 13 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 45,7 cm
Höjd (metrisk) interiör 33 cm
Inkluderar Dubbelvägg, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter, polyetenbrickor, separat polyetenfoder
Bärande kapacitet 12 gal.
Antal dörrar 2
Ytbeläggning Epoxi
Vikt (engelska) 130 lb.
Vikt (metrisk) 59 kg
Bredd (engelska) Interiör 39,5 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 109 cm
Bredd (metrisk) Interiör 100.3 cm
Färg Blått
Djup (engelska) Exteriör 18 tum
Höjd (engelska) Exteriör 18 tum
Material Stål (CR)
Produkttyp Piggyback förvaringsskåp
Bredd (engelska) Exteriör 43 tum.