Läs mer
Justrite™ Sure-Grip™ EX Piggyback frätande/syrastål säkerhetsskåp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11925426
Dörr stil:
Manuell-stäng
Självstängande
Certifikat och efterlevnad:
FM, NFPA , OSHA
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Mått (D x B x H) Inredning:
14,56 x 39,5 x 13 tum
14,56 x 39,5 x 13 tum. (37 x 100,3 x 33 cm)
Höjd (metrisk) Exteriör:
45,7 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11925426
Brand: Justrite™ 8913221
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utöka eller separera lagringen av frätande ämnen bekvämt med en Sure-Grip EX Piggyback säkerhetsskåp. Perfekt för förvaring av frätande ämnen och syror.
Designed to mount on top of Justrite standard 30- and 45-gallon (114- and 170L) safety cabinets, these Piggyback cabinets create a safe storage space without taking up any valuable floor space. Cabinets can also be used independently as a wall-mount unit or on a countertop.
  • All models come with double-wall construction, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self-latching doors and leveling feet
  • Polyethylene trays attached to galvanized steel shelves and a separate polyethylene liner for the bottom sump resist aggressive chemicals
  • Easy-to-remove liner for quick cleaning of drips and leaks
  • All epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance
  • Self-close doors shut and latch automatically when a fusible link melts at 165°F (74°C) under fire conditions; unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents
Uppfyllande
Möt OSHA och NFPA 30. Skåp är FM godkänd.
Garanti
10 år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Depth (engelska) Interiör 14.56 in.
Djup (metrisk) Exteriör 45.7 cm
Djup (metrisk) interiör 37 cm
Mått (D x B x H) Inredning 14,56 x 39,5 x 13 tum
Dörr stil Självstängande
För användning med (applikation) Flammables
Höjd (engelska) Interiör 13 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 45,7 cm
Höjd (metrisk) interiör 33 cm
Inkluderar Double wall, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self latching doors and leveling feet, Polyethylene trays, separate Polyethylene liner
Bärande kapacitet 12 gal.
Antal dörrar 2
Ytbeläggning Epoxy
Vikt (engelska) 132 lb.
Vikt (metrisk) 60 kg
Bredd (engelska) Interiör 39.5 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 109 cm
Bredd (metrisk) Interiör 100.3 cm
Färg Blue
Djup (engelska) Exteriör 18 in.
Höjd (engelska) Exteriör 18 in.
Material Steel (CR)
Produkttyp Piggyback Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 43 in.