Learn More
Justrite™ Ickemetallisk dispenseringsburk
Product Code. 11933679
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
0,19 l
0,24 l
0,95 l
Färg:
Rött
Vitt
Unit Size:
Varje
Product Code. 11933679
Brand: Justrite™ 14004
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tillåt enkel enhandsdosering av farliga vätskor direkt på arbetsytan. Den icke-metalliska utmatningsburken är gjord av polyeten med en dispenserventil i mässing.
  • Idealisk för användning med brandfarliga ämnen
  • Läckagesäkra, självstängande dispenserventiler minimerar spill, kontrollerar överskott
  • Stomme av högdensitetspolyeten
  • Tillåter enkel enhandsdosering av farliga vätskor direkt på arbetsytan
Specifications
Certifikat och efterlevnad FM
Produkttyp Utmatningsburk
Kapacitet (engelska) 0.5 pt.
Kapacitet (metrisk) 0,24 l
Färg Rött
För användning med (applikation) För användning med Flammables
Material Polyeten
Inkluderar Läcksäker Mässing Dispenserventiler Självstängande
Diameter (engelska) Yttre 3,1 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 7.8 mm