Läs mer
Justrite™ Ickemetallisk dispenseringsburk
Kapacitet (metrisk):
0,19 l
0,24 l
0,95 l
Färg:
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för användning med brandfarliga ämnen
- Läckagesäkra, självstängande dispenserventiler minimerar spill, kontrollerar överskott
- Stomme av högdensitetspolyeten
- Tillåter enkel enhandsdosering av farliga vätskor direkt på arbetsytan
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FM |
| Produkttyp | Utmatningsburk |
| Kapacitet (engelska) | 1 qt. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,95 l |
| Färg | Rött |
| För användning med (applikation) | För användning med Flammables |
| Material | Polyeten |
| Inkluderar | Läcksäker Mässing Dispenserventiler Självstängande |
| Diameter (engelska) Yttre | 4 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10.1 mm |