Läs mer
Justrite™ Ickemetallisk dispenseringsburk
Produktkod. 12901405
Kapacitet (metrisk):
0,19 l
0,24 l
0,95 l
Färg:
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12901405
Brand: Justrite™ 14002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillåt enkel enhandsdosering av farliga vätskor direkt på arbetsytan. Den icke-metalliska utmatningsburken är gjord av polyeten med en dispenserventil i mässing.
  • Ideal for use with flammables
  • Leakproof, self-closing dispenser valves minimize spills, controls excess
  • High-density polyethylene body
  • Permits easy, one-hand dispensing of hazardous liquids directly onto work surface
Specifikationer
Produkttyp Dispensing Can
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 0,19 l
Färg Vitt
För användning med (applikation) For use with Flammables
Material Polyethylene
Inkluderar Leakproof Brass Dispenser Valves Self-close
Diameter (engelska) Yttre 2.25 in.
Diameter (metrisk) Yttre 5.72 mm