Läs mer
Justrite™ Ickemetallisk dispenseringsburk
Kapacitet (metrisk):
0,19 l
0,24 l
0,95 l
Färg:
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ideal for use with flammables
- Leakproof, self-closing dispenser valves minimize spills, controls excess
- High-density polyethylene body
- Permits easy, one-hand dispensing of hazardous liquids directly onto work surface
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispensing Can |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,19 l |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | For use with Flammables |
| Material | Polyethylene |
| Inkluderar | Leakproof Brass Dispenser Valves Self-close |
| Diameter (engelska) Yttre | 2.25 in. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5.72 mm |