Läs mer
Justrite™ Säkerhetsburkar för icke-metalliska kranar
Produktkod. 10539982
Change view
Kapacitet (engelska):
1 gal.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (engelska) Förpackningsstorlek
10539982 1 gal. Varje
1 options
Produktkod. 10539982 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 14169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4830.00 SEK
    4606.94 SEK / Paket med 1
    Save 223.06 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 30-10-2026
Pålitlig dispensering för även de mest frätande vätskorna
  • Tillverkad av högdensitetspolyeten som motstår bucklor och punkteringar
  • Kan användas för att lagra vätskor som kommer att korrodera säkerhetsburkar av rostfritt stål eller belagt stål
  • Val av tre stilar
  • Bottenkranburken har en kran placerad på 2 tum. (5,1 cm) ovanför botten för bekväm dispensering från hyllan
  • Tiltburk vilar på slitstark metallram med 14 1/2Lx 14 tum (37x 36 cm) bas för enkel lutning när du häller från den övre kranen
Certifikat
FM godkänd.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FM, NFPA
Produkttyp Hylla Can
Beskrivning Korrosionsbeständig
Kapacitet (engelska) 1 gal.
Kapacitet (metrisk) 4 L
Färg Rött
Material Polyeten
Inkluderar Bottenkran, flamskydd, tryckavlastningslock
Form Oval
Höjd (engelska) 11,5 tum.
Höjd (metrisk) 29.2 cm
Diameter (engelska) Öppning 1,45 tum.
Diameter (engelska) Yttre 7,25 tum.
Diameter (metrisk) öppning 3.6 cm
Diameter (metrisk) Yttre 18.41 mm