Läs mer
Justrite™ Ickemetalliska självstängande frätande säkerhetsbehållare
Produktkod. 10451165
Change view
Kapacitet (engelska):
1 gal.
2 gal.
2,5 gal.
5 gal.
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Förpackningsstorlek
10451165 1 gal. Varje
11983669 2,5 gal. Varje
11903679 2 gal. Varje
11913679 5 gal. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10451165 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 12161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1071.00 SEK
    856.42 SEK / Paket med 1
    Save 214.58 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Designad för att motstå syror och frätande ämnen
  • Håller säkert fast brandfarliga frätande ämnen
  • Genomskinlig vit HDPE-konstruktion motstår bucklor, punkteringar och kemikalier
  • Märkt i liter, liter och gallon för exakt fyllning och dispensering
  • Flamskyddsfri pip möjliggör snabb hällning; fjäderstängande lock ger en tät försegling
  • Bred mun på katt. nr. 17-985-89B, -89C och -89D gör fyllning och hällning lättare
†Ovalformad.
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetsburk i rostfritt stål
Beskrivning Bucklor, punktering, spånbeständig
Kapacitet (engelska) 1 gal.
Kapacitet (metrisk) 4 L
Färg Vitt
Material Polyeten
Inkluderar Vår nära
Form Oval
Längd (engelska) 7,6 tum.
Längd (metrisk) 19.3 cm
Bredd (engelska) 4,6 tum.
Bredd (metrisk) 11.6 cm
Höjd (engelska) 12,75 tum.
Höjd (metrisk) 32.3 cm
Diameter (engelska) Öppning 1,45 tum.
Diameter (metrisk) öppning 3.6 cm