Läs mer
Justrite™ Ickemetalliska självstängande frätande säkerhetsbehållare
Produktkod. 11913679
Change view
Kapacitet (engelska):
1 gal.
2 gal.
2,5 gal.
5 gal.
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) unitSize
11913679 5 gal. Varje
11983669 2,5 gal. Varje
10451165 1 gal. Varje
11903679 2 gal. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11913679 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 12765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2803.50 SEK
    2260.97 SEK / Paket med 1
    Save 542.53 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 05-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att motstå syror och frätande ämnen
  • Håller säkert fast brandfarliga frätande ämnen
  • Genomskinlig vit HDPE-konstruktion motstår bucklor, punkteringar och kemikalier
  • Märkt i liter, liter och gallon för exakt fyllning och dispensering
  • Flamskyddsfri pip möjliggör snabb hällning; fjäderstängande lock ger en tät försegling
  • Bred mun på katt. nr. 17-985-89B, -89C och -89D gör fyllning och hällning lättare
†Ovalformad.
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetsburk i rostfritt stål
Beskrivning Bucklor, punkteringar, kemikaliebeständig
Kapacitet (engelska) 5 gal.
Kapacitet (metrisk) 19 L
Färg Vitt
Material Polyeten
Inkluderar Vår nära
Form Oval
Höjd (engelska) 20 tum
Höjd (metrisk) 50.8 cm
Diameter (engelska) Öppning 3,65 tum.
Diameter (engelska) Yttre 30,08 cm
Diameter (metrisk) öppning 9.27 cm
Diameter (metrisk) Yttre 30.4 mm