Läs mer
Justrite™ Ickemetalliska självstängande frätande säkerhetsbehållare
Kapacitet (engelska):
1 gal.
2 gal.
2,5 gal.
5 gal.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Designad för att motstå syror och frätande ämnen
- Safely holds nonflammable corrosives
- Translucent white HDPE construction resists dents, punctures, and chemicals
- Marked in liters, quarts, and gallons for accurate filling and dispensing
- Flame arrester-free spout allows quick pouring; spring-close cap provides a tight seal
- Wide mouth on Cat. Nos. 17-985-89B, -89C, and -89D makes filling and pouring easier
†Ovalformad.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stainless Steel Safety Can |
| Beskrivning | Resistant to Dents, Punctures and Chemicals, and Acids |
| Kapacitet (engelska) | 2,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 9 L |
| Färg | White |
| Material | Polyethylene |
| Inkluderar | Spring Close |
| Form | Oval |
| Höjd (engelska) | 15.25 in. |
| Höjd (metrisk) | 38.7 cm |
| Visa mer |