Läs mer
Justrite™ Parts Basket for Steel Cleaning Tank
Kapacitet (engelska):
2 gal.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Round, steel basket
- For use with 3.79L (1 gal.) wash tank or 7.6L (2 gal.) dip tank
- Use with Justrite Dip Tanks and Wash Tank
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Drain Basket |
| Kapacitet (engelska) | 2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 7.6 L |
| Material | Steel |