Läs mer
Justrite™ Kolvdoseringsburk
Diameter (engelska) Inre:
4,87 tum.
5,5 tum
7,25 tum.
Höjd (engelska):
5,25 tum.
5,62 tum.
7,37 tum.
8,25 tum.
Material:
HDPE
Stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Justrite Kolvdoseringsburk är ett snabbt och säkert sätt att fukta trasor med brandfarliga rengöringsvätskor. Tillverkad av kemiskt resistent Ryton™ och mässing, pumpbasen är designad för att lämna mindre vätska i botten innan du behöver fylla på.
- Stålkonstruktion med hållbar, blyfri kemikaliebeständig pulverfärg
- “Smart pump” mekanism hjälper till att effektivisera svabboperationer
- Lägg tyget på brickan och tryck ner till våt tyg
- Överflödig vätska rinner säkert tillbaka till behållaren
- Kolven är gjord av kemiskt resistent Ryton™ och mässing och är designad för att lämna mindre vätska i botten innan påfyllning
- Perforerad pannaskärm fungerar som flamskydd
- Lätt att demontera och återmontera för rutinmässig rengöring
- Finns i högdensitetspolyeten eller robust 24-gauge stålkonstruktion
Certifications
FM godkänd.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | FM, TUV |
| Produkttyp | Kolvburk |
| Kapacitet (engelska) | 0,25 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 0.95 L |
| Färg | Rött |
| För användning med (applikation) | För dispensering av brandfarliga vätskor |
| Material | HDPE |
| Inkluderar | Mässing Dasher Montering, Mässing och Ryton Kolvmontering |
| Höjd (engelska) | 8,25 tum. |
| Höjd (metrisk) | 209.55 mm |
| Show More |