Läs mer
Justrite™ Kolvdoseringsburk
Produktkod. 10471325
Change view
Diameter (engelska) Inre:
4,87 tum.
5,5 tum
7,25 tum.
Höjd (engelska):
5,25 tum.
5,62 tum.
7,37 tum.
8,25 tum.
Material:
HDPE
Stål
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Höjd (engelska) Material Förpackningsstorlek
10471325 7,25 tum. 7,37 tum. Stål Varje
15664544 7,25 tum. 5,62 tum. Stål Varje
12961395 4,87 tum. 5,25 tum. Stål Varje
10365542 5,5 tum 8,25 tum. HDPE Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10471325 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 10208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1162.98 SEK
    824.95 SEK / Paket med 1
    Save 338.03 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Justrite Kolvdoseringsburk är ett snabbt och säkert sätt att fukta trasor med brandfarliga rengöringsvätskor. Tillverkad av kemiskt resistent Ryton™ och mässing, pumpbasen är designad för att lämna mindre vätska i botten innan du behöver fylla på.
  • Stålkonstruktion med hållbar, blyfri kemikaliebeständig pulverfärg
  • “Smart pump” mekanism hjälper till att effektivisera svabboperationer
  • Lägg tyget på brickan och tryck ner till våt tyg
  • Överflödig vätska rinner säkert tillbaka till behållaren
  • Kolven är gjord av kemiskt resistent Ryton™ och mässing och är designad för att lämna mindre vätska i botten innan påfyllning
  • Perforerad pannaskärm fungerar som flamskydd
  • Lätt att demontera och återmontera för rutinmässig rengöring
  • Finns i högdensitetspolyeten eller robust 24-gauge stålkonstruktion
Certifikat
FM godkänd.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FM, TUV
Produkttyp Kolvburk
Kapacitet (engelska) 0,25 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Rött
För användning med (applikation) För dispensering av brandfarliga vätskor
Material Stål
Inkluderar Mässing och Ryton Kolvmontering
Höjd (engelska) 7,37 tum.
Höjd (metrisk) 187 mm
Diameter (engelska) Inre 7,25 tum.
Diameter (metrisk) Inre 184 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.