Läs mer
Justrite™ Kolvdoseringsburk
Produktkod. 15664544
Change view
Diameter (engelska) Inre:
4,87 tum.
5,5 tum
7,25 tum.
Höjd (engelska):
5,25 tum.
5,62 tum.
7,37 tum.
8,25 tum.
Material:
HDPE
Stål
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Höjd (engelska) Material Förpackningsstorlek
15664544 7,25 tum. 5,62 tum. Stål Varje
12961395 4,87 tum. 5,25 tum. Stål Varje
10471325 7,25 tum. 7,37 tum. Stål Varje
10365542 5,5 tum 8,25 tum. HDPE Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15664544 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 10108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1146.21 SEK
    824.95 SEK / Paket med 1
    Save 321.26 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 01-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Justrite Kolvdoseringsburk är ett snabbt och säkert sätt att fukta trasor med brandfarliga rengöringsvätskor. Tillverkad av kemiskt resistent Ryton™ och mässing, pumpbasen är designad för att lämna mindre vätska i botten innan du behöver fylla på.
  • Stålkonstruktion med hållbar, blyfri kemikaliebeständig pulverfärg
  • “Smart pump” mekanism hjälper till att effektivisera svabboperationer
  • Lägg tyget på brickan och tryck ner till våt tyg
  • Överflödig vätska rinner säkert tillbaka till behållaren
  • Kolven är gjord av kemiskt resistent Ryton™ och mässing och är designad för att lämna mindre vätska i botten innan påfyllning
  • Perforerad pannaskärm fungerar som flamskydd
  • Lätt att demontera och återmontera för rutinmässig rengöring
  • Finns i högdensitetspolyeten eller robust 24-gauge stålkonstruktion
Certifikat
FM godkänd.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FM, TUV
Produkttyp Kolvburk
Kapacitet (engelska) 0,25 gal.
Kapacitet (metrisk) 0.95 L
Färg Rött
För användning med (applikation) För dispensering av brandfarliga vätskor
Material Stål
Inkluderar Mässing och Ryton Kolvmontering
Höjd (engelska) 5,62 tum.
Höjd (metrisk) 143 mm
Diameter (engelska) Inre 7,25 tum.
Diameter (metrisk) Inre 184 mm