Läs mer
Justrite™ Kolvdoseringsburk
Produktkod. p-28341
Diameter (engelska) Inre:
4,87 tum.
5,5 tum
7,25 tum.
Höjd (engelska):
5,25 tum.
5,62 tum.
7,37 tum.
8,25 tum.
Material:
HDPE
Stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15664544
Brand: Justrite™ 10108
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Justrite Kolvdoseringsburk är ett snabbt och säkert sätt att fukta trasor med brandfarliga rengöringsvätskor. Tillverkad av kemiskt resistent Ryton™ och mässing, pumpbasen är designad för att lämna mindre vätska i botten innan du behöver fylla på.
  • Stålkonstruktion med hållbar, blyfri kemikaliebeständig pulverfärg
  • “Smart pump” mekanism hjälper till att effektivisera svabboperationer
  • Lägg tyget på brickan och tryck ner till våt tyg
  • Överflödig vätska rinner säkert tillbaka till behållaren
  • Kolven är gjord av kemiskt resistent Ryton™ och mässing och är designad för att lämna mindre vätska i botten innan påfyllning
  • Perforerad pannaskärm fungerar som flamskydd
  • Lätt att demontera och återmontera för rutinmässig rengöring
  • Finns i högdensitetspolyeten eller robust 24-gauge stålkonstruktion
Certifikat
FM godkänd.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FM, TUV
Produkttyp Kolvburk
Kapacitet (engelska) 0,25 gal.
Kapacitet (metrisk) 0.95 L
Färg Rött
För användning med (applikation) För dispensering av brandfarliga vätskor
Material Stål
Inkluderar Mässing och Ryton Kolvmontering
Höjd (engelska) 5,62 tum.
Höjd (metrisk) 143 mm
Diameter (engelska) Inre 7,25 tum.
Diameter (metrisk) Inre 184 mm