Läs mer
Justrite™ Rolling Cart for Safety Cabinets
För användning med (utrustning):
Säkerhetsskåp
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fits any cabinet footprint of 43W x 18 in.D (109 x 45.7cm) with a maximum height of 44 in. (111.8cm), such as Justrite 30 gal. (114L) or piggyback cabinets
- Two swivel and two fixed casters, each with brakes
- Built-in grounding wire can be attached to cabinet
- Ergonomic, removable push/pull handle
- Black powder paint for durability
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | To move materials to point-of-use |
| För användning med (utrustning) | Säkerhetsskåp |
| Höjd (engelska) | 44 in. |
| Höjd (metrisk) | 111.76 cm |
| Inkluderar | 2 Swivel and 2 fixed casters each with brakes, removable push or pull handle |
| Produkttyp | Rolling Cart |