Läs mer
Justrite™ Seismic Bracket Kit for Safety Cabinets
Produktkod. 12983415
För användning med (utrustning):
Alla säkerhetsskåp som ska fästas på vägg eller golv utan att borras
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12983415
Brand: Justrite™ 84000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
47 in. wall bracket, two stainless-steel cabinet brackets with high-strength adhesive, two stainless-steel L brackets, two stainless-steel anchor bolts, other hardware, instructions
For secure placement of cabinets in earthquake- or hurricane-prone regions
  • No cabinet drilling required: maintains cabinet FM approvals
  • One kit allows any safety cabinet to be secured to a wall or floor
Specifikationer
För användning med (utrustning) Alla säkerhetsskåp som ska fästas på vägg eller golv utan att borras
Höjd (metrisk) Exteriör 10.16 cm
Inkluderar 47 in. Wall bracket, two Stainless Steel cabinet brackets with high-strength adhesive, two Stainless Steel “L” brackets, two Stainless Steel anchor bolts, other hardware, instructions
Vikt (engelska) 7 lb.
Vikt (metrisk) 3 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 121.92 cm
Höjd (engelska) Exteriör 4 in.
Produkttyp Seismic bracket kit
Bredd (engelska) Exteriör 48 in.