Läs mer
Justrite™ Hyllavdelare
Beskrivning
- Gult
- Stål
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (engelska) | 14,17 tum. |
| Djup (metriskt) | 36 cm |
| Höjd (engelska) | 2 tum |
| Höjd (metrisk) | 5.08 cm |
| Bredd (engelska) | 2,03 tum. |
| Bredd (metrisk) | 5.16 cm |
| Färg | Gult |
| Material | Stål |