Läs mer
Justrite™ Skåp i solid polyetensyra: Bänkskiva med en dörr
Produktkod. 11979375
Change view
Dörr stil:
Manuell-stäng
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Dörr stil Förpackningsstorlek
11979375 Manuell-stäng Varje
1 options
Produktkod. 11979375 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 24004
Beräknad leverans: 02-04-2027
Överlägset skydd mot starka syror, rost och korrosion
Har en skyddande, helsvetsad bottensump och en ren, elegant design för att komplettera laboratorieinställningar
  • Robust solid vägg, kemiskt resistent polyetenkonstruktion med förseglad sump
  • Lämplig för mycket aggressiva vätskor som fenol, salpetersyra och svavelsyra
  • 3-punkts dörrspärr på underbänk och fristående modell erbjuder säker stängning och ångkontroll
  • Extern 5,08 cm (2 tum) NPT ventil/avgasanslutningar
  • Hänglåsbara haspar
  • Utjämningsfötter på alla fyra hörnen
Spezifikation
Depth (engelska) Interiör 16,25 tum
Djup (metrisk) Exteriör 43.2 cm
Djup (metrisk) interiör 41.3 cm
Mått (D x B x H) Inredning 16,25 x 16,5 x 21,5 tum. (41,3 x 41,9 x 54,6 cm)
Dörr stil Manuell-stäng
Höjd (engelska) Interiör 21,5 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 55.9 cm
Höjd (metrisk) interiör 54.6 cm
Inkluderar Justerbara bennivåer i stål och patentsökt Haz-Alert™ reflekterande varningsetiketter på 3 språk
Bärande kapacitet 3,96 gal. (14,9 L)
Antal dörrar 1
Vikt (engelska) 26 lb.
Vikt (metrisk) 12 kg
Bredd (engelska) Interiör 41 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 43.2 cm
Bredd (metrisk) Interiör 41.9 cm
Färg Vitt
Djup (engelska) Exteriör 17 tum
Höjd (engelska) Exteriör 22 tum
Material Polyeten
Produkttyp Förvaringsskåp
Bredd (engelska) Exteriör 17 tum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.