Läs mer
Justrite™ Solid Polyethylene Acid Cabinets: Two-Door Stand-Alone Model
Produktkod. 11999375
Change view
Dörr stil:
Manuell stängning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Dörr stil unitSize
11999375 Manuell stängning Varje
1 options
Produktkod. 11999375 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 24015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Superior protection against harsh acids, rust and corrosion
Features protective, all-welded bottom sump and a clean, sleek design to complement laboratory settings
  • Sturdy solid-wall, chemically resistant polyethylene construction with sealed sump
  • Suitable for highly aggressive liquids such as phenol, nitric acid, and sulfuric acid
  • 3-point door latch on undercounter and stand alone model offers secure closure and vapor control
  • External 5.08cm (2 in.) NPT vent/exhaust connections
  • Padlockable hasps
  • Sturdy adjustable shelf
  • Leveling feet on all four corners
Specifikationer
Depth (engelska) Interiör 20.87 in.
Djup (metrisk) Exteriör 55.2 cm
Djup (metrisk) interiör 53 cm
Mått (D x B x H) Inredning 20.87 x 35.5 x 35.5 in. (53 x 90.2 x 90.2 cm)
Dörr stil Manuell stängning
Höjd (engelska) Interiör 35.5 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 93.3 cm
Höjd (metrisk) interiör 90.2 cm
Inkluderar Adjustable Steel leg levelers and patent pending Haz-Alert™ reflective warning labels in 3 languages
Bärande kapacitet 23.77 gal. (89.9 L)
Antal dörrar 2
Antal hyllor 1
Vikt (engelska) 160 lb.
Vikt (metrisk) 73 kg
Bredd (engelska) Interiör 35.5 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 91.44 cm
Bredd (metrisk) Interiör 90.2 cm
Färg White
Djup (engelska) Exteriör 21.75 in.
Höjd (engelska) Exteriör 36.75 in.
Material Polyethylene
Produkttyp Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 36 in.